Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Sechskantfuß
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
- Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±1 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Kalibrierung | für Inhalt |
| Einwegprodukt | Nein |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
| Umfang | Einzeln |
| Durchmesser (metrisch) | 3.1 cm |
| Mehr anzeigen |