Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Beschreibung
- Sechskantfuß
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
- Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Kalibrierung | für Inhalt |
| Einwegprodukt | Nein |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.55 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 6.5 cm |
| Graduierungen | 10 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |