Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Artikelnummer. p-4089291 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
11317871 12 Stück -
11387861 12 Stück -
11347861 12 Stück -
11357861 12 Stück -
11397861 6 Stück -
11327871 6 Stück -
11377861 6 Stück -
11307871 3 Stück 2000 ml
8 options
Artikelnummer. 11317871
Marke: Corning™ 3022P50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparentes Polypropylen mit erhabener Graduierung an den primären Skalenpunkten
  • Sechskantfuß
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
  • Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton 12/Karton
Kalibrierung für Inhalt
Einwegprodukt Nein
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,02 in.
Umfang Einzeln
Durchmesser (metrisch) 2.6 cm
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 60 °C
Unterteilung 1 ml
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,02 in.
Sterilität Unsteril
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 7,87 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Typ Messzylinder