Learn More
Corning™ Einwegbeutel für HYPERStack™ Gefäße
Artikelnummer. p-4668267 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Schlauchstil:
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
PVC-Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schlauchstil unitSize
15543861 20 l Heißsiegelfähige, flexible Schläuche 1 Stück
17293574 5 l Heißsiegelfähige, flexible Schläuche 1 Stück
17203584 5 l PVC-Schläuche 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15543861
Marke: Corning™ 9120077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen
Diese Einwegbeutel können mittels Schweißen oder über vormontierte Mehrzweckanschlüsse an Schläuche angeschlossen werden. Sie können zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet werden, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen.
Filmtyp: ULDPE
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Zur Verwendung mit (Geräte) HyperStack™ Gefäße zum Hinzufügen von Mediensubstraten zur Vervollständigung von Zellkulturen in einer vollständig geschlossenen Lösung
Schlauchstil Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Filmbeschreibung ULDPE
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anschlussdetail Anschluss 1 – 12 L x 0,118 ID x 0,164 in. AD PVC-Schläuche, 0,37 in. x 0,12 in. Reduzierstück, Anschluss 2 – MPC-Steckverbinder mit 0,37 in.-Buchse, MPC-Kappe, Luer-Steckverbinder mit Luer-Buchse, auswechselbares Ventil, Beutelanschluss mit 0,5 in.-Buchse
Menge Jeweils