Beschreibung
- Praktische Bedienung mit einer Hand
- Aus wiederverwertbarem, lichtdurchlässigem Polypropylen mit geraden Seitenwänden und flachen Böden
- Die Schnappdeckelabdichtung hält die Kappe geschlossen und sicher
- Polypropylen
- Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Klappdeckel mit rauer Oberfläche zum Markieren mit Bleistift oder Filzstift
- Der patentierte Verschlussmechanismus sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 10 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 300 mL |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) | 63 mm |
| Mehr anzeigen |