Learn More
Corning™ Quadratische Aufbewahrungsflaschen aus Polycarbonat mit 45-mm-Verschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10170213 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10170213 1000 ml 24 Stück
10692434 150 ml 24 Stück
10160213 250 ml 24 Stück
10756323 500 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10170213 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431433
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Einteilige, autoklavierbare, orangefarbene Dichtungssteckverschlüsse aus Polypropylen mit GL45 Gewinde ohne Einlage
Durch die platzsparende quadratische Form wird weniger Platz (13 bis 20 %) auf dem Regal oder im Autoklaven benötigt. Corning™ Quadratische Polycarbonat-Aufbewahrungsflaschen eignen sich ideal zum Mischen, Probennehmen und Aufbewahren.
Corning™ Quadratische Polycarbonat-Aufbewahrungsflaschen sind einfacher zu handhaben, benötigen weniger Platz (13-20%) im Regal oder im Autoklaven und eignen sich ideal zum Mischen, Probenehmen und Lagern.
Achtung: Diese quadratischen Polycarbonatflaschen sollten NICHT mit Flaschenaufsatzfiltern oder in anderen Anwendungen, die Vakuumdruck erfordern, verwendet werden, da es zu Bruch kommen kann. Die Verschlüsse dürfen nicht sofort nach dem Autoklavieren festgezogen werden, da das beim Abkühlen entstehende Vakuum zu einem Bruch führen kann.
  • Stabile Polycarbonatflaschen sind bruchfester als andere Glas- oder Kunststoffflaschen.
  • Verwenden Sie einen linerlosen, 45 mm einteiligen, autoklavierbaren orangefarbenen GL45-Gewindestopfen aus Polypropylen.
  • Siebdruck-Graduierungen aus weißer Emaille sind besser sichtbar als gegossene Graduierungen.
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Großer weißer Markierungsfleck zur leichteren Identifizierung
  • Die Flaschen können einmal bei 121 °C und 15 psi autoklaviert werden. Wiederholtes Autoklavieren schwächt Polycarbonat und wird nicht empfohlen.
  • Optionale wiederverwendbare Kappen mit Silikonseptum (Corning Für diese Kappen sind Spritzenprobenahmen oder die Einführung von Reagenzien mit den Kat.-Nr. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS erhältlich.
  • Hinweis: Die meisten GL45-Schraubverschlüsse, die für Glasaufbewahrungsflaschen konzipiert sind, verwenden ein anderes Dichtungssystem und bieten keine sichere Abdichtung, wenn sie auf diesen Kunststoffflaschen verwendet werden, es sei denn, sie verfügen über eine Gummieinlage.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Fassungsvermögen 1000 ml
    Kapazität (metrisch) 1000 ml
    Material Polycarbonat
    Anzahl pro Karton 24/Karton
    Anzahl pro Packung 12/Packung
    Sterilität Steril
    Verschlussfarbe Orange
    Graduierungen 50 bis 150 ml
    Verschlussmaterial Polypropylen
    Verschlussgröße GL45
    Verschlusstyp Schraubkappe
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Kapazität (angloamerikanisch) 30 oz.
    Form Quadratisch