Learn More
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3491071 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10692434 150 ml 24 Stück
10160213 250 ml 24 Stück
10756323 500 ml 24 Stück
10170213 1000 ml 24 Stück
4 options
Artikelnummer. 10692434
Marke: Corning™ 431430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Einteilige, autoklavierbare, orangefarbene Dichtungssteckverschlüsse aus Polypropylen mit GL45 Gewinde ohne Einlage
Die platzsparende quadratische Form erfordert weniger Platz (%: 13 bis 20 Stück) auf dem Regal oder im Autoklav. Corning™ Quadratische Polycarbonat-Lagerflaschen sind ideal für das Mischen, die Probenahme und die Lagerung.
  • Dank Polycarbonatharz bruchsicherer als andere Flaschen aus Glas oder Kunststoff
  • Der Verschluss in der Größe 45 mm gewährleistet einen besseren Zugang und einfacheren Flüssigkeitstransfer
  • Siebgedruckte Graduierungen sind einfacher zu erkennen als geprägte Graduierungen
  • Steril, einzeln verpackt
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Verpackung kann gerade aufgerissen werden
  • Einmalige Autoklavierung bei 121 °C und 15 psi möglich
Häufigeres Autoklavieren schwächt das Polycarbonat und wird nicht empfohlen.
Pharmazeutische und Zellkulturlabore, akademische Einrichtungen, Biowissenschaften sowie alle Anwendungsbereiche, bei denen Aufbewahrung, Mischen oder Probenahmen erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 150 ml
Kapazität (metrisch) 150 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,5 oz.
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Verpackung Einzeln verpackter durchsichtiger Kunststoff
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 50 bis 150 ml
Form Quadratisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Schraubkappe