Learn More
Corning™ Sterile Spatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10788012 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
24.9 cm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10788012 24.9 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10788012 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    283.04 € / 100 Stück
    Sparen 19.96 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus robustem, ungiftigem Polystyrol für gute chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ sterile Spatel sind eine ideale Lösung für molekularbiologische Anwendungen, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme.
  • Einwegartikel
  • RNase-/DNase-frei
  • Antistatisch, nicht pyrogen
  • Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
Zertifiziert als nicht-pyrogen
Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Form Konisches, flaches Ende, Löffelende
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Enthält Mit einer konischen, flachen Klinge an einem Ende und einem Löffel am anderen Ende
Material Polystyrol
Grifftyp Spitz zulaufend
Länge (metrisch) 24.9 cm