Learn More
Corning™ Oberflächenmodifizierte Stripwell™ Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10756482 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
DNA-Bindung
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10756482
Marke: Corning™ 2506
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vier oberflächenchemische Eigenschaften für jede Art von Assay
Gleiche Merkmale wie Stripwell Mikrotiterplatten mit Standardvolumen mit einer Auswahl von Oberflächen.
  • Die hydrophile und ionische Amin- Oberfläche ist ideal für kleine negativ geladene Biomoleküle.
  • Die Benzophenon-beschichtete universal-BIND Oberfläche ist für die Verwendung mit Biomolekülen mit einem extrahierbaren Wasserstoff und die kovalente Immobilisierung via UV-Vernetzung geeignet.
  • DNA-BIND Oberfläche ermöglicht die kovalente Immobilisierung zu Aminogruppen und ist ideal für die Verwendung mit DNA, Proteinen und kleinen Peptiden.
  • Carbo-BIND Oberfläche ermöglicht die kovalente Immobilisierung der CHO-Anteile und funktioniert gut mit Antikörpern und Fab-Fragmenten.
  • Volumen pro Well 360 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Streifenplatte
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart DNA-Bindung
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung DNA-Bindung
Gesamtvolumen (metrisch) Well 360 μl
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Diagnose-Assays
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 50/Karton