Beschreibung
Der Corning Das Portfolio an Zytokinen, Wachstumsfaktoren und Medienzusätzen bietet eine breite Palette an Proteinen, die zur Proliferation oder Differenzierung der betroffenen Zellen führen.
- Hochreine Wachstumsfaktoren mit hoher biologischer Aktivität in Ampullen.
- Breites Spektrum hochreiner natürlicher und rekombinanter Lymphokine
- Angereicherte Kulturzusätze, die im Medium Ihrer Wahl rekonstituiert/hinzugefügt werden.
- Vermehren Sie Ihre Zellen unter genauer definierten serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen.
Corning bietet eine breite Palette weiterer Nährmedienzusätze an. Einige Produkte sind zelltypspezifisch, wie z. B. SMC4 (für iPSCs) und das T-Zell-Kulturzusatzmittel (für T-Zellen), während andere Produkte die Proliferation in einer Vielzahl von Zelltypen fördern. Die Reduzierung des Serumverbrauchs wird durch Produkte wie diese erleichtert. ITS Und Corning Nu-SerumTM.
Bestellinformation
Lieferung in 100 ml-Flaschen; wie auf dem Etikett vorgegeben kühlen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Konzentration | 10 μg/ml |
| Produkttyp | T-Zellkultur-Supplement |
| Menge | 100 mL |
| Quelle | Ratte |