Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten für PCR, 384 Wells, klares PP, ohne Deckel (VE=50Stck.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10651043 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10651043 Durchsichtig 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 10651043
Marke: Corning™ 3757
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für automatisierte Anlagen sowie die Platten des Originalherstellers
  • Einheitliche Wandstärke sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung bei Minimierung der Variabilität von Well zu Well
  • Konischer Well-Boden
  • Starre Konstruktion eignet sich ideal für die Automatisierung
Bestellinformation
In Packungen mit je 10 Stück verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Automatisierung
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 50/Karton
Wellfarbe Durchsichtig