Learn More
Corning™ Pipettenspitzen, Universalformat: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10153761 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Spitzenform:
Abgeschrägt, Rund
Rund
Verpackung:
1000 Spitzen/Beutel, 1000 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel; 10000 Beutel/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. 10153761
Marke: Corning™ 4866
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
  • Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
  • 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
  • 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Unsterile Spitzen in der Großpackung sind eine sehr wirtschaftliche Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Format Bulk
Spitzenform Rund
Verpackung 1000 Spitzen/Beutel, 1000 Beutel/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Material Polypropylen