Learn More
Corning™ Pipettenspitzen, Universalformat: Großpackung
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Spitzenform:
Abgeschrägt, Rund
Rund
Verpackung:
1000 Spitzen/Beutel, 1000 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton
1000 Spitzen/Beutel; 10000 Beutel/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Beschreibung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
- Steril und nicht steril lieferbar
- Unsterile Spitzen in der Großpackung sind eine sehr wirtschaftliche Lösung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Blau |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |