missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Stack Rack
Alle ansehen Corning Produkte

Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
Packungsgröße:
4800 Stück
Beschreibung
- Corning Universal-Pipettenspitzen sind so konzipiert, dass sie zuverlässig auf die Pipettierer der meisten gängigen Marken passen.(Ein Leitfaden zur Kompatibilität von Pipettenspitzen kann auf der Corning Website angefordert oder heruntergeladen werden).
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Flüssigkeitsabgabe.
- 1 bis 200 μl Universal-Pipettenspitzen haben Graduierungen bei 250 μl, 500 μl und 1.000 μl Volumen.
- Wählen Sie aus drei Verpackungsoptionen:Stapelrackspitzen verfügen über einen Stapel von fünf Racks mit je 96 Spitzen für insgesamt 480 Spitzen in einem platzsparenden Design.Spitzen in der Großpackung sind unsteril und eine sehr wirtschaftliche Lösung.
- RNase-/DNase-frei.
- Nicht pyrogen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Natural |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Stapelrack |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 10, 50, 100 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur