Learn More
Corning™ Vitronectin, Human
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Attachment and Proliferation |
| Zusammensetzung | Lyophilized (dialyzed against 10 mm Phosphate Buffer pH 7.7); reconstitute in dH2O or Buffered solution at neutral pH |
| Name | Human Vitronectin |
| pH-Bereich | 7.7 |
| Qualitätskontrollen | >90% by SDS-PAGE |
| Menge | 0,25 mg |
| Quelle | Human Plasma |
| Lagerungsbedingungen | 2° to 8°C |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Form | Lyophilized |