Learn More
CORO1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16843554 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16843554 20 μL 20 Mikroliter
16833554 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16843554
Marke: Proteintech 147491AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Coronin 3 is associated with the aggression and metastasis of hepatocellular carcinoma. Coronins are a family of highly evolutionary conserved proteins reportedly involved in the regulation of actin cytoskeletal dynamics, although only coronin 3 has been shown to be related to cancer cell migration.
Spezifikation
Antigen CORO1C
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CORO1C
Gen-Zugriffsnummer Q9ULV4, Q9WUM4
Gen-Alias CORO1C, Coronin 1C, Coronin 3, CRNN4, HCRNN4
Gensymbole Coro1c
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CORO1C Fusion Protein Ag6488
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23603, 23790, 501841
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG