Learn More
Corticosterone Antibody (C11), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279367 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279367 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30279367
Marke: Novus Biologicals NBP343310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Corticosterone Monoclonal antibody specifically detects Corticosterone in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Corticosterone
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon C11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias 17-Deoxycortisol;C21H30O4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen OVA - Corticosterone
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.