Learn More
Beskrivning
Corticosterone Monoclonal antibody specifically detects Corticosterone in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Corticosterone |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | C11 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL |
| Zusammensetzung | 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol |
| Gen-Alias | 17-Deoxycortisol;C21H30O4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?