Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cortison, 98 %
Artikelnummer. p-7077842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15559523 250 mg 250 Milligramm
15549523 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15559523
Marke: Thermo Scientific Chemicals 460522500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-06-5
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00003610
InChI-Schlüssel MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisone
Schmelzpunkt 223.0°C to 228.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 360.44
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cortisone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.