Learn More
Kortison, Lipomed
Artikelnummer. 30459792
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459792 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459792 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCOR163350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Cortison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisone
CAS 53-06-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cortisone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H28 O5
Synonym Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8 CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Menge 50 mg
Formelmasse 360,1937 g/mol