Learn More
Kortison, Mikromol™
Artikelnummer. 17950946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950946 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17950946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0214.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cortison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisone
CAS 53-06-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cortisone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H28 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 17alpha,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha,21beta-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Adrenalex, Compound E, Cortisate, Cortivite, Cortogen, Cortone, KE, Kendall's compound E, NSC 9703, Pregn-4-en-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Reichstein's substance Fa, Wintersteiner's compound F, Delta4-Pregnene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Hydrocortisone Impurity B, Prednisone Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Menge 500 mg
Formelmasse 360,1937 g/mol