Learn More
Ecolab COSA CIP 95 Liquid Detergent
Click to view available options
pH:
12,3-12,7
Beschreibung
- Especially suitable for the removal of soiling like residues from tablet coverings in the pharmaceutical and cosmetic industry.
- With the addition of special cleaning boosters,COSA CIP 95 is suitable for the cleaning of product lines with fatty and gel-containing residues.
- Suitable for CIP-systems.
- Highly efficient against residues from tablet coverings.
- Surfactant free.
- For general CIP application (Homogenizers, pipelines, coaters, tanks, etc): Concentration: 1 to 3% COSA CIP 95 solution, Temperature: 5°C to 95°C (ideally 60°C to 80°C), Contact time: depending on degree and type of soiling.
- Concentration, temperature and cleaning time can be optimized by evaluation of respective cleaning trials.
- Final rinse with water of minimum drinking water quality, ensuring all soil and product residues are removed.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alkaline Cleaning Agent |
| Color-coded | No |
| Form | Clear Liquid |
| pH | 12,3-12,7 |
| Scent | Original |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Clear Brown |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Braun |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COSA CIP 95
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.