Learn More
Corning™ Costar™ 8-Pette™ und 12-Pette™ Mehrkanalpipettierer
Artikelnummer. 10417611 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10417611
Marke: Corning™ 4880
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Pipettierer mit einstellbarem Volumen können eine beliebige Anzahl von Kanälen verwenden, ohne die Pipettiergenauigkeit zu beeinträchtigen
  • Das ergonomische Pistolengriff-Design verhindert die Daumenermüdung bei wiederholten Pipettierverfahren
  • Die Mikrometer-Einstellspindel ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung in0.5 μl-Schritten von 20 bis 200 μl
  • Der getrennte Auslöser für der Spitzenabwurf verhindert ein versehentliches Abtrennen der Spitze
  • Jedes Gerät wird hinsichtlich Genauigkeit und Präzision innerhalb eines Bereichs von ±2 % geprüft und kalibriert
  • Vollständig autoklavierbar
  • Die Testergebnisse über Genauigkeit und Präzision sind jedem Gerät beigefügt
Bestellinformation
Auch mit den meisten Fisherbrand™ Universalspitzen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Costar 8-Pette and 12-Pette
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl