Learn More
Corning™ Costar™ 8-Pette™ und 12-Pette™ Mehrkanalpipettierer
Artikelnummer. 10419521 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Packungsgröße
10419521 8 1 Stück
10417611 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419521 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4888
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Pipettierer mit einstellbarem Volumen können eine beliebige Anzahl von Kanälen verwenden, ohne die Pipettiergenauigkeit zu beeinträchtigen
  • Das ergonomische Pistolengriff-Design verhindert die Daumenermüdung bei wiederholten Pipettierverfahren
  • Die Mikrometer-Einstellspindel ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung in0.5 μl-Schritten von 20 bis 200 μl
  • Der getrennte Auslöser für der Spitzenabwurf verhindert ein versehentliches Abtrennen der Spitze
  • Jedes Gerät wird hinsichtlich Genauigkeit und Präzision innerhalb eines Bereichs von ±2 % geprüft und kalibriert
  • Vollständig autoklavierbar
  • Die Testergebnisse über Genauigkeit und Präzision sind jedem Gerät beigefügt
Bestellinformation
Auch mit den meisten Fisherbrand™ Universalspitzen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Costar 8-Pette and 12-Pette
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl