Learn More
Corning™ 8-Well PCR-Röhrchenstreifen
Artikelnummer. 10584211 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Verschieden
Packungsgröße:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10584211 Verschieden 300 Stück
10348421 Klar 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584211 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    627.46 € / 300 Stück
    Sparen 47.54 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus dünnwandigem Polypropylen. Präzise Passform für Heizblöcke zum optimalen Wärmetransfer. Corning™ 8-Well PCR-Gefäßstreifen sind farbcodiert zur einfachen Probenerkennung.
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
Bestellinformation
Die Verschlussstreifen werden zusammen mit den Tubenstreifen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Verschieden
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 60/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen