Beschreibung
- Minimaler Crosstalk zwischen den Wells
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Empfohlene Arbeitsvolumina von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungsaffinität für Immunoassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für das Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Brunnenvolumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |