Learn More
Corning™ Feste schwarze oder weiße 96-Well Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Artikelnummer. 15504056 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15504056 Weiß 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 15504056
Marke: Corning™ 3789A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
  • Minimaler Crosstalk zwischen den Wells
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 320 µl bis 360 µl
  • Arbeitsvolumen: 75 µl bis 200 µl
  • Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper
Menge 100/Karton