Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 96-Well- Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,16 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Plattenlesegerät |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 125 μl |
| Mehr anzeigen |