Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 96-Well- Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Polystyrol
- Flache Wells
- Oberfläche pro Well: 0,16cm2
- Alphanumerisches Raster
- Die gängigen Außenmaße sind kompatibel mit den meisten Plattenlesern
- Klare Mikrotiterplatten werden für Zellkulturen und kolorimetrische (Absorptions)-Assays verwendet
- Schwarze und weiße Mikrotiterplatten können für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet werden
- Schwarz reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk und den Hintergrund bei Fluoreszenz-Assays
- Weiß reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk zur Verbesserung lumineszenter Signale und zur Verringerung des Hintergrund bei Lumineszenz-Assays
- Auswahl von vier Oberflächen: unbehandelt für homogene Assays, hohe Bindung für EIA-Anwendungen, nicht bindende Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäure-Bindung oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,16 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 20/Packung, 100/Karton |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Halbfläche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Plattenlesegerät |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |