Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der 75 cm2-Kolben verfügt über einen umgestalteten Hals, der das Ausgießen von Medien erleichtert, Höhe von 1,4 in. (3,6 cm) für ein niedrigeres Stapeln; Belüftungskappe mit konzentrischem Kreis im Costar™ Stil
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 24,3 oz. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 720 mL |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
| Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Mehr anzeigen |