Beschreibung
- Stapelbar, aus Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
- Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
- Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
- Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
- Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
- Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
- Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
- Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
- Umrandung gegen Umfallen
- Eingeprägte Graduierung
- Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
- Stützstange an der Oberseite
- Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 30.43 oz. |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 900 mL |
| Material | Polystyrene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
| Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Mehr anzeigen |