Learn More
Corning™ Costar™ Dreieckige Zellkulturflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Orange
Schwarz
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Gerade
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Das Polystyrol in medizinischer Qualität ist steril und pyrogenfrei
- Die Zellkulturbehandung gewährleistet optimale Zellanhaftung und Zellwachstum
- Das patentierte Design mit schrägem Hals verbessert den Zugang zur Zellmonoschicht und vereinfacht insgesamt die Handhabung
- Graduiert
- Mattierte Beschriftungsflächen
- Einfaches Pipettieren dank extraweitem Hals
- Aufgedruckte Chargen- und Katalognummer auf jeder Flasche
- Belüftete Filterverschlüsse
- Maximaler Gasaustausch bei minimalem Kontaminationsrisiko
- Die hydrophobe Membran mit 0.2 μm Porengröße sorgt für gleichmäßigen Gasaustausch ohne Lockerung des Verschlusses
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum |
| Flaschenhalstyp | Abgewinkelt |
| Form | Dreieckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Steril |