Learn More
Corning™ Costar™ Dreieckige Zellkulturflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10762122 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Orange
Schwarz
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Gerade
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10762122
Marke: Corning™ 3276
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus optisch klarem, nativem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Corning™ dreieckige Zellkulturflaschen bieten hervorragenden Zugang zur Wachstumsoberfläche.
  • Das Polystyrol in medizinischer Qualität ist steril und pyrogenfrei
  • Die Zellkulturbehandung gewährleistet optimale Zellanhaftung und Zellwachstum
  • Das patentierte Design mit schrägem Hals verbessert den Zugang zur Zellmonoschicht und vereinfacht insgesamt die Handhabung
  • Graduiert
  • Mattierte Beschriftungsflächen
  • Einfaches Pipettieren dank extraweitem Hals
  • Aufgedruckte Chargen- und Katalognummer auf jeder Flasche
  • Belüftete Filterverschlüsse
  • Maximaler Gasaustausch bei minimalem Kontaminationsrisiko
  • Die hydrophobe Membran mit 0.2 μm Porengröße sorgt für gleichmäßigen Gasaustausch ohne Lockerung des Verschlusses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für optimal Adhäsion und bestmögliches Wachstum von Zellen
Flaschenhalstyp Gerade
Form Dreieckig
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Graduated Ja
Sterilität Steril