Learn More
Corning™ Costar™ Geräte für die Zentrifugation: Spin-X™ LC
Artikelnummer. 10134051 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
10134051 0,22 μm 200 Stück
10430672 0,45 μm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134051 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 8169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.52 €
    420.50 € / 200 Stück
    Sparen 44.02 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bewältigt Volumen bis zu 500 μl. Corning™ Costar™ Zentrifugalgeräte: Spin-X™ LC enthält eine Nylonmembran für Anwendungen wie HPLC-Probenvorbereitung.
  • Spin-X Zentrifugenröhrchenfilter bestehen aus einer Membran enthaltenden Filtereinheit in einem Mikrozentrifugenröhrchen.
  • Anwendungsgebiete: Entfernung von Bakterien, Zellen und Partikeln aus Flüssigkeiten; HPLC-Probenvorbereitung; DNA-Entfernung aus Agarose- oder Acrylamidgelen. Der maximale RCF-Wert beträgt 16.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Membrane Filter
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Unsteril
Typ Spin-X LC
Volumen (metrisch) 0,5 mL