Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Lagerungsflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Flaschen aus Polystyrol in medizinischer Qualität
- Der 45 mm große Dichtungssteckverschluss aus Polyethylen verschließt die Flaschen luftdicht und mindern das Kontaminationsrisiko
- Steril
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Einzeln verpackt mit Phenolverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1000 ml, 32 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Halsausführung | 45 |
| Mehr anzeigen |