Learn More
Corning™ Costar™ Traditionelle Einweg-Aufbewahrungsflaschen aus Polystyrol
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10179200 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10179200 500 ml 12 Stück
10052491 125 ml 24 Stück
10539082 250 ml 12 Stück
10177500 1000 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10179200 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 8393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.22 €
    79.58 € / 12 Stück
    Sparen 8.64 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus klarem Polystyrol für Festigkeit und optimale Sichtverhältnisse. Corning™ Costar™ Einweg-Vorratsflaschen sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.
  • Einwegflaschen aus Polystyrol zur Aufbewahrung von Medien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen
  • Costar™ Der traditionelle Stil zeichnet sich durch glatte Seiten aus.
  • Stopfenverschlusskappen (45 mm) sorgen für eine luftdichte Abdichtung und tragen dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu minimieren.
  • Flaschen können verwendet werden mit Corning Vakuumfiltrationssysteme mit 45 mm Halsdurchmesser (Kat. Nr. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 und 431174).
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Halsausführung 45
Closure Included Yes
Graduated Yes
Öffnung Wide, Threaded
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Form Zylindrisch
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Storage Bottle