Beschreibung
- Flaschen aus Polystyrol in medizinischer Qualität
- Der 45 mm große Dichtungssteckverschluss aus Polyethylen verschließt die Flaschen luftdicht und mindern das Kontaminationsrisiko
- Steril
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Einzeln verpackt mit Phenolverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 24/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Halsausführung | 45 |
| Mehr anzeigen |