Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154578 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
3 μm
Anzahl pro Packung:
1/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Porengröße Anzahl pro Packung unitSize
10228861 0,4 μm 1/Packung 2 Stück
10428761 3 μm 1/Packung 2 Stück
10679321 0,4 μm 12/Packung 12 Stück
10795902 3 μm 12/Packung 12 Stück
4 options
Artikelnummer. 10228861
Marke: Corning™ 3396
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Gleichzeitigen Ausführung von 24 automatisierten Arzneimitteltransportstudien mit hohem Durchsatz. Das HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Durchlässige Trägersystem ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 24-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 24 Einsätze als eine Einheit behandelt werden können.
  • Gewebekulturbehandelt für anhaftungsabhängiges Zellwachstum, Anhaftung und Differenzierung
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Zellwachstumsbereich 0.33 cm2pro Well
  • Das Einzelpaket enthält zwei HTS Transwell-24 Platten, die in zwei 24-Well Platten geladen und mit zwei offenen Reservoirs geliefert werden
  • Die Großpackung besteht aus 12 HTS Transwell-24 Platten, die in zwölf 24-Well Platten geladen werden
  • Die offene Reservoirplatte dient zur Zellkultivierung ohne zusätzliches Pipettieren (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kapazität (metrisch) 0,6 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 0,33 cm2
Material Polycarbonat
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatzsystem
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,6 ml
Wellanzahl 24
Enthält 2 HTS Transwell-24-Einheiten in zwei offenen Reservoirschalen und zwei einzeln verpackten 24-Well-Platten
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Porengröße 0,4 μm
Stützmembran TC-behandeltes Polycarbonat
Durchmesser (metrisch) 6,5 mm