Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Träger-Kit
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
24 mm
Packungsgröße:
8 Stück
Beschreibung
Speziell konstruierte Netwell Tragegestelle und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu zwölf Proben pro Gestell
Reagenzschalen sind in Weiss für kolorimetrische Experimente oder in Schwarz zur verbesserten Sichtbarkeit der Gewebesektionen lieferbar
Jedes Tragegestell-Kit enthält 8 Tragegestelle und 8 Griffe
Typ: Netwell Tragegestell, für 15mm Einsätze, nicht steril, einzeln verpackt
Reagenzschalen sind in Weiss für kolorimetrische Experimente oder in Schwarz zur verbesserten Sichtbarkeit der Gewebesektionen lieferbar
Jedes Tragegestell-Kit enthält 8 Tragegestelle und 8 Griffe
Typ: Netwell Tragegestell, für 15mm Einsätze, nicht steril, einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trägerkit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 6 Proben pro Träger |
| Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Anzahl pro Packung | 8/Packung |
| Anzahl pro Karton | 8/Karton |