Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Einsätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10337701 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
74 μm
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 10337701
Marke: Corning™ 3479
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als Gewebeträger, Träger und Sieb für die Kultur kleiner Organe, Gewebeschnitte oder Explantaten an der Luftschnittstelle für Medien verwendet und ermöglicht die grobe Filtration von Gewebehomogenaten, Zellsuspensionen und Mikroträgern.
pulliSpeziell entwickelte Träger und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben pro Träger/li liDas modulare Design macht sie zu einem nützlichen Träger für die immunzytochemische Färbung auf mehreren Abschnitten/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array 2 x 3
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatz
Wellanzahl 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Gewebeträger, Träger und Siebe für die Kultur kleiner Organe, Gewebeschnitte oder Explantate an der Grenzfläche zwischen Luft und Medien verwendet und bietet eine grobe Filtration von Gewebehomogenaten, Zellsuspensionen und Mikroträgern
Anzahl pro Karton 48/Karton
Anzahl pro Packung 6/Packung
Verpackung 4 Innenpackungen mit je 12 Stück
Porengröße 74 μm
Menge 48/Karton