Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagenzientabletts
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10357841 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10357841
Marke: Corning™ 3519
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelte Netwell™ Träger mit Griffen ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben pro Träger
Speziell konstruierte Netwell Tragegestelle und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu zwölf Proben pro Gestell
Reagenzschalen sind in Weiss für kolorimetrische Experimente oder in Schwarz zur verbesserten Sichtbarkeit der Gewebesektionen lieferbar
Jedes Tragegestell-Kit enthält 8 Tragegestelle und 8 Griffe
Typ: Netwell™ Reagenzschalen, schwarz, offen, nicht steril, einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tablett
Anzahl pro Packung 25/Packung
Anzahl pro Karton 200/Karton