Beschreibung
- Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
- Transparent
- Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 96 Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizblöcke für schnelle Wärmeübertragung |
| Form | Konischer Boden |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |