Beschreibung
- Gewebekulturbehandelte Einsätze in Schalen mit 100 mm Durchmesser
- Die Membran aus Polycarbonat ist kompatibel mit den meisten organischen Fixier- und Färbemitteln
- Einsatzdurchmesser 75 mm
- Wachstumsbereich 44 cm2
- Steril
Co-Kulturen, Arzneimitteltransport, In-vitro-Fertilisation und mikrobielle Pathogenese-Studien
Bestellinformation
Einzeln verpackt. Zwölf Einsätze (mit Schalen) pro Karton.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Kulturfläche | 44 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 9 ml |
| Stützmembran | 0,4 μm |
| Durchmesser (metrisch) | 75 mm |