Learn More
(-)-Cotinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312687 250 mg 250 Milligramm
11302687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11873.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 486-56-6 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
(-)-Cotinine is used to activate a subpopulation of α3/ α6β2 nAChRs in monkey striatum. It binds nicotinic- and muscarinic-type acetylcholine receptors with minimal receptor desensitization and demonstrates antipsychotic drug-like properties in behavioral models, neuroprotective properties in neurodegenerative disease models, and enhances attention in a delayed matching-to-sample task.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Dimethylsulfoxid (100 mM), Ethanol (50 mg/ml, ergibt eine klare, schwach gelbe bis gelbe Lösung), Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-56-6
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.219
MDL-Nummer MFCD00077696
InChI-Schlüssel UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Synonym cotinine, --cotinine, cotinina, cotininum, cotinine-, s-cotinine, s---cotinine, unii-k5161x06ll, s-1-methyl-5-3-pyridinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl-5-3-pyridinyl-, 5s
PubChem CID 854019
ChEBI CHEBI:68641
IUPAC-Name (5S)-1-Methyl-5-Pyridin-3-ylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1C(CCC1=O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Cotinine
Schmelzpunkt 34°C to 39°C
Siedepunkt 145°C to 147°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Beilstein 83099
Merck Index 14,2553
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform.
Optische Drehung −20° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Cotinine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cotinine