Learn More
Honeywell Safety Products™ 1P GLOVE ARATHERMA NOMEX HEAVY T09
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Umgang mit scharfen Teilen in trockener und heißer Atmosphäre.
- Schutz vor gefährlicher Hitze bei bis zu 250 °C.
- Nahtloser, 100 % Nomex-Handschuh™ für hervorragende Temperaturbeständigkeit.
- Gefüttert mit einem nahtlosen Baumwoll-Interlock-Handschuh, der die mechanische Beständigkeit erhöht und Schweiß absorbiert.
- Gestrickt für Handpassform, Geschmeidigkeit, Tragekomfort und Geschicklichkeit.
- Die relative Dicke des Handschuhs (Stärke 13) absobiert Stöße und damit eignet er sich für den Umgang mit schweren Gegenständen.
- Beidhändig tragbar.
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EN 407-04 Thermische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001:2000, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/07/0435, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/07/0435 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 2 |
| Beschreibung | Gauge 13 |
| Farbe | Weiß |
| Cut Resistance Rating | 4 |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Baumwolle, Cotton |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor thermischen Gefahren bis zu 250 °C. Zur Handhabung in trockener und heißer Atmosphäre von scharfen Teilen. Automobil-, Glas-, Eisen- und Stahlindustrie. |
| Mehr anzeigen |