Learn More
Sartorius™ Chromatographiepapier,58 x 60 cm, Sorte:FN 1 (VE=100 Stck.)
Artikelnummer. 10226091 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10226091 580 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10226091
Marke: Sartorius™ FT2501580600N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 1
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 600 mm
Länge (metrisch) 580 mm
Verfahren Chromatographie