Learn More
Sartorius™ FN 6 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10307841 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10307841
Marke: Sartorius™ FT2506580600N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 6
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 600 mm
Länge (metrisch) 580 mm
Verfahren Chromatographie