Learn More
Sartorius™ Baumwolllinter FN 7A Chromatographiepapier
Artikelnummer. 10682212 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10682212 60 mm 100 Stück
10377731 580 mm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10682212
Marke: Sartorius™ FT2508060090N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 7 A
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 90 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Verfahren Chromatographie