Learn More
Sartorius™ FN 8 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10174081 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
580 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10174081
Marke: Sartorius™ FT2509580600K
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 8
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 600 mm
Länge (metrisch) 580 mm
Verfahren Chromatographie