Learn More
Coulter™ Cyto-Trol™ Control Cells
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IVD, CE, FCM |
| Inhalt und Lagerung | 2° to 8°C |
| Format | Lyophilisiert |
| Enthält | 5 vials of lyophilized preparation human lymphocytes, five 1mL vials of reconstitution buffer |
| Anzahl Tests | 50 |
| Stabilität | 24 hrs. |
| Produkttyp | Cyto-Trol Control Cells Kit |