Learn More
Coulter™ Flow-Check™ Fluorospheres
Artikelnummer. 10135767
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10135767 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10135767 Lieferant Coulter™ Lieferanten-Nr. 6605359
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Used to verify instrument optical alignment and fluidic functionality
  • Polystyrene fluorescent microspheres, nominal diameter 10μm
  • Suspended in aqueous medium containing surfactants and preservatives at approximately 1 × 106 fluorospheres/mL
  • Fluorescence emission of the dye contained within the fluorospheres ranges from 525nm to 700nm when excited at 488nm
  • For In Vitro Diagnostic Use
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IVD, CE, FCM
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Emission 525 to 700 nm
Material Polystyrene
Enthält 3 x 10 mL particles at 1 x 106/ mL, level I (blank), level II (med-low), level III (reference-med), level IV (med-hi), Level V (brite)
Menge 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Instrument Optical Alignment and Fluidics Verification